Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate

PC9817-100G
APOSPC9817-100GEA 194 EUR
APOSPC9817-100G
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat 98%
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Formel: C₈H₈FNO₂
Molecular Weight: 169.16 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 34…40 °C
Dichte: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791308
CAS-Nummer: 319-24-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR