5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Difluoromethoxy)-2-benzimidazolethiol, 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
PC9818-25G
APOSPC9818-25GEA
21.9
EUR
APOSPC9818-25G
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole
Formel:
C₈H₆F₂N₂OS Molecular Weight: 216.21 g/mol Schmelzpunkt: 239…243 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00467504 CAS-Nummer: 97963-62-7 |