2,2-Difluorpropionsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluorpropionsäure 97%
2,2-Difluorpropionsäure
Formel: C₃H₄F₂O₂
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: 36…45 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093764
CAS-Nummer: 373-96-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR