2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole

PC9837-1G
APOSPC9837-1GEA 176 EUR
APOSPC9837-1G
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
Molecular Weight: 139,12 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02663405
CAS-Nummer: 109074-67-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR