Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9859-1G PC9859-5G
APOSPC9859-1GEA 79.9 EUR
APOSPC9859-1G APOSPC9859-5G
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Formel: C₈H₈F₈O
Siedepunkt: 150…151 °C/749mmHg
Dichte: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00443218
CAS-Nummer: 3108-07-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR