1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluor-14-iodtetradecan 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecane
PC9868-1G
APOSPC9868-1GEA
161
EUR
APOSPC9868-1G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluor-14-iodtetradecan 90%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluor-14-iodtetradecan
Formel:
C₁₄H₄F₂₅I Molecular Weight: 774,05 g/mol Schmelzpunkt: 110…113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
30046-31-2 |