2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862099
CAS-Nummer: 505084-55-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR