2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-(pyrid-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9888-50MG
APOSPC9888-50MGEA 21.9 EUR
APOSPC9888-50MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₁₀H₆F₃N₃O
Molecular Weight: 241,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139776
CAS-Nummer: 338404-77-6