2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9896-5G
PC9896-1G
PC9896-10G
APOSPC9896-5GEA
0
EUR
APOSPC9896-5G
APOSPC9896-1G
APOSPC9896-10G
2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090995 CAS-Nummer: 93339-98-1 |