3-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC99009-1G
APOSPC99009-1GEA
0
EUR
APOSPC99009-1G
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₄ClF₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444955 CAS-Nummer: 923849-73-4 |