2-Brom-6-fluoranilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9902-100G
PC9902-25G
PC9902-5G
PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA
132
EUR
APOSPC9902-100G
APOSPC9902-25G
APOSPC9902-5G
APOSPC9902-1KG
2-Brom-6-fluoranilin 99%
2-Brom-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol Dichte: 1.674 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01310982 CAS-Nummer: 65896-11-9 |