1-Chloro-2-fluoro-3-(methoxymethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99024-5G
APOSPC99024-5GEA
266
EUR
APOSPC99024-5G
1-Chloro-2-fluoro-3-(methoxymethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-(methoxymethyl)benzene
Formel:
C₈H₈ClFO Molecular Weight: 174.6 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32707293 CAS-Nummer: 2484889-18-9 |