4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC99131-1G
APOSPC99131-1GEA
799
EUR
APOSPC99131-1G
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄BrF₄N |
MDL:
MFCD28740801 CAS-Nummer: 1805503-76-7 |