4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC99135-1G
APOSPC99135-1GEA
522
EUR
APOSPC99135-1G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂BrF₄N Molecular Weight: 268,01 g/mol |
MDL:
MFCD33404170 CAS-Nummer: 2090463-13-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |