2,6-Difluor-4-iodanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9917-1G
APOSPC9917-1GEA
33.5
EUR
APOSPC9917-1G
2,6-Difluor-4-iodanisol
2,6-Difluor-4-iodanisol
Formel:
C₇H₅F₂IO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368787 CAS-Nummer: 886762-68-1 |