4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC99170-250MG
PC99170-1G
PC99170-5G
APOSPC99170-250MGEA
190
EUR
APOSPC99170-250MG
APOSPC99170-1G
APOSPC99170-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂I |
MDL:
MFCD18391112 CAS-Nummer: 1261819-63-9 UN: 3261 ADR: 8,III |