α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 397 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol 98%
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Siedepunkt: 222 °C
Dichte: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190103
CAS-Nummer: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR