1-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC9935-1G
APOSPC9935-1GEA
150
EUR
APOSPC9935-1G
1-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
1-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973339 CAS-Nummer: 153204-82-1 |