2-Bromo-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)ethene
PC9937-1G
APOSPC9937-1GEA
328
EUR
APOSPC9937-1G
2-Bromo-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 95%
2-Bromo-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
Formel:
C₃HBrF₄ Molecular Weight: 192.938 g/mol Siedepunkt: 29…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095424 CAS-Nummer: 396716-43-1 |