4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 90%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 40.6 EUR
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 90%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Siedepunkt: 60 °C
Dichte: 1,408
Flammpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00061314
CAS-Nummer: 67515-60-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR