2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9940-5G
APOSPC9940-5GEA
177
EUR
APOSPC9940-5G
2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molecular Weight: 158.1 g/mol Schmelzpunkt: 179…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772042 CAS-Nummer: 532967-21-8 |