2,5-Difluorobenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9952-1G
PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA
105
EUR
APOSPC9952-1G
APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formel:
C₇H₆F₂N₂O Molecular Weight: 172.14 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02183537 CAS-Nummer: 265644-03-9 |