8-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Mercapto-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC9963-1G
APOSPC9963-1GEA
244
EUR
APOSPC9963-1G
8-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
8-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formel:
C₁₀H₆F₃NS Molecular Weight: 229,222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665836 CAS-Nummer: 550346-16-2 |