3',4'-Difluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Difluoroacetanilide, N-(3,4-Difluorophenyl)acetamide
PC9977-1G
APOSPC9977-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9977-1G
3',4'-Difluoracetanilid
3',4'-Difluoracetanilid
Formel:
C₈H₇F₂NO Molecular Weight: 171,1441 g/mol |
MDL:
MFCD00017903 CAS-Nummer: 458-11-7 |