Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97-102% (durch Iodometrie), rein
Lieferant: PanReac AppliChem
|
|
Synonyme:
Eisentrichlorid Hexahydrat
141358.1214
APPC141358.1214EA
0
EUR
APPC141358.1214
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97-102% (durch Iodometrie), rein
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Molecular Weight: 270.3 g/mol Schmelzpunkt: 37 |
MDL:
MFCD00149712 CAS-Nummer: 10025-77-1 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,04048 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Iodometr.) | 97 - 102% |
Acidity | Passes Test |
P Compounds (as PO₄) | Max. 0.05% |
Sulphate | Max. 0.05% |
Ca | Max. 0.1% |
Cu | Max. 0.015% |
As | Max. 0.001% |
PB | Max. 0.005% |
K | Max. 0.05% |
NA | Max. 0.1% |
Zn | Max. 0.01% |