Magnesium ≥99% (durch komplexometrische Analyse), Füllkörper, rein
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
141945.0616
APPC141945.0616EA
0
EUR
APPC141945.0616
Magnesium ≥99% (durch komplexometrische Analyse), Füllkörper, rein
Magnesium
Formel:
Mg Siedepunkt: 1107 °C Schmelzpunkt: 651 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Complexometric) | 99% |
Insoluble Matter in HCl | Passes Test |
Al | ≤0.05% |
Cu | ≤0.005% |
Fe | ≤0.05% |
Mn | ≤0.1% |
Ni | ≤0.005% |
PB | ≤0.005% |
Si | ≤0.1% |
Zn | ≤0.005% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...