Ethanol vergällt (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Lieferant: PanReac AppliChem
147194.1212
147194.1214
APPC147194.1212EA
48.3
EUR
APPC147194.1212
APPC147194.1214
Ethanol vergällt (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Ethanol vergällt
Denaturants IPA, MEK and Bitrex
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, Denaturant not Included) | Min. 99.8% |
Acidity (as CH₃COOH) | Max. 1.0 mg/100 ml |
Identity (IR) | Passes Test |
Water (K.F.) | Max. 0.3% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...