Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1N) rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
181521.1211
APPC181521.1211EA
27.5
EUR
APPC181521.1211
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1N) rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Kaliumhydroxid
Volumetric solution.
- Indicator: Bromophenol Blue
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320 Schmelzpunkt: 360 |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20 °C | 0.999 - 1.001 |
Traceability | NIST |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...