EDTA Dinatriumsalz-Lösung 0.1 mol/l (0.1M) volumetrische Lösung

Lieferant: PanReac AppliChem

181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 26.4 EUR
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA Dinatriumsalz-Lösung 0.1 mol/l (0.1M) volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz

Standards: Traceable to NIST.

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer at 20°C 0.999 - 1.001


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR