Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) ethanol Volumetric

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

182284.1611
APPC182284.1611EA 122 EUR
APPC182284.1611
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) ethanol Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 0.852 kg/l
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 2924
ADR: 3(8) II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR