Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
182651.1611
APPC182651.1611EA 44.9 EUR
APPC182651.1611
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Use for the titration of percarbonates.
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3214
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Traceability NIST