Silbernitrat 0.1 M (0.1 N) Reag. USP volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
186983.1211
APPC186983.1211EA
141
EUR
APPC186983.1211
Silbernitrat 0.1 M (0.1 N) Reag. USP volumetrische Lösung
Silbernitrat
Standardised against sodium chloride using eosine indicator.
Formel:
AgNO₃ |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Presentation | Clear Colourless Liquid |
Solubility | Miscible with water (D 20/4) 1,012 |
pH | 4 -5 |
Titer at 20 °C | 0,999 - 1,001 |
Traceability | NIST |