Natriumselenit 98,5-101,5% (durch Trockensubstanz) Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität

Lieferant: PanReac AppliChem

192756.1211
APPC192756.1211EA 408 EUR
APPC192756.1211
Natriumselenit 98,5-101,5% (durch Trockensubstanz) Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität
Sodium selenite
Formel: Na₂SeO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003489
CAS-Nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Calculated on Anhydrous Basis) 98.5 - 101.5%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
pH of 10% Solution 9.8 - 10.8
Loss on Drying at 130 °C ≤0.5%
Chloride (Cl) ≤0.005%
Sulphate and Selenates (as SO₄) ≤0.03%
Fe ≤0.005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR