Wasser, technische Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
211074.0715 211074.0716 211074.1214
APPC211074.0715EA 44.4 EUR
APPC211074.0715 APPC211074.0716 APPC211074.1214
Wasser, technische Qualität
Wasser
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,00 kg/l (20 ˚C)
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm