Pikrinsäure, gelb, Flüssigkeit

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: 2,4,6-Trinitrophenol, TNP, 1-Hydroxy-2,4,6-trinitrobenzol

251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 72 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Pikrinsäure, gelb, Flüssigkeit
Pikrinsäure
Formel: C₆H₃N₃O₇
Molecular Weight: 229.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (212 °F)
Schmelzpunkt: 80,35
Dichte: 1.763
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00007102
CAS-Nummer: 88-89-1
Merck Index: 12,07562

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR