Paraffin, Erstarrungspunkt: 56 - 58 °C, pellets clinical diagnosis

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax

253211.0914
APPC253211.0914EA 128 EUR
APPC253211.0914
Paraffin, Erstarrungspunkt: 56 - 58 °C, pellets clinical diagnosis
Paraffin
Siedepunkt: 350 °C
Schmelzpunkt: 56...58 °C
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identität IR entspricht
Azidität oder Alkalität Entspricht
Unlösliche Anteile in C₈H₁₀ Entspricht
Schmelzbereich 56 - 58 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR