Iodmonochlorid-Lösung 0.1 mol/l (0.2N) acc. Wijs zur volumetrischen Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Iodochloride
281590.1611
APPC281590.1611EA 97.6 EUR
APPC281590.1611
Iodmonochlorid-Lösung 0.1 mol/l (0.2N) acc. Wijs zur volumetrischen Analyse
Iodmonochlorid
Formel: ClI
Molecular Weight: 162,36 g/mol
MDL: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0