Safranin O für die Mikroskopie (C.I. 50240)

Lieferant: PanReac AppliChem

A0427.0100
APPCA0427.0100EA 227 EUR
APPCA0427.0100
Safranin O für die Mikroskopie (C.I. 50240)
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR