Ninhydrin
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dion, 2,2-Dihydroxy-1,3-indendion, Indantrionhydrat, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion, 2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion
A0902.0100
APPCA0902.0100EA 279 EUR
APPCA0902.0100
Ninhydrin
Ninhydrin
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178.14 g/mol
Siedepunkt: 351
Schmelzpunkt: 250…258 °C
Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM