Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: 2,4,6-Trinitrophenol, TNP, 1-Hydroxy-2,4,6-trinitrobenzol

A2520.2500
APPCA2520.2500EA 60 EUR
APPCA2520.2500
Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung
Pikrinsäure
Formel: C₆H₃N₃O₇
Molecular Weight: 229,11 g/mol
MDL: MFCD00007102
CAS-Nummer: 88-89-1
EINECS: 201-865-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR