Rhodamin B

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

Synonyme: [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-yliden]diethylazaniumchlorid, 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthyliumchlorid

A3930.0100
APPCA3930.0100EA 83.4 EUR
APPCA3930.0100
Rhodamin B
Rhodamin B
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Molecular Weight: 479,02 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011931
CAS-Nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR