NITRAS 3435 Handschuh TB Stulpe 10 bietet hohen Tragekomfort und Flexibilität, mit Sicherheitsstulpe. Material: 100% Baumwoll (BW) - Jersey, mit Nitrilkautschuk (NBR) teilbeschichtet Gesamtlänge: 250 mm Anwendung: Automobilindustrie, Fertigungsbetrie 1 * 144 PAAR
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
NITRAS 3435 Handschuh TB Stulpe 10 bietet hohen Tragekomfort und Flexibilität, mit Sicherheitsstulpe. Material: 100% Baumwoll (BW) - Jersey, mit Nitrilkautschuk (NBR) teilbeschichtet Gesamtlänge: 250 mm Anwendung: Automobilindustrie, Fertigungsbetrie 1 * 144 PAAR