2-Formyl-5-methoxypyridin
Lieferant: ASTATECH
Synonyme:
5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
61667
ASTA61667EA
0
EUR
ASTA61667
2-Formyl-5-methoxypyridin
2-Formyl-5-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,1360 g/mol |
MDL:
MFCD08234867 CAS-Nummer: 22187-96-8 |