3-Formyl-6-methoxypyridin
Lieferant: ASTATECH
Synonyme:
6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
64881
ASTA64881EA
0
EUR
ASTA64881
3-Formyl-6-methoxypyridin
3-Formyl-6-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol |
MDL:
MFCD02683446 CAS-Nummer: 65873-72-5 |