Größe 42 :EN ISO 20345 S1 SRC :Sportline Obermaterial :alu-tec® Aluminiumkappe :Klettverschluss :3D-Dämpfungssystem :clima-stream® Konzept :ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz :MPU® Light-Sohlentechnologie :auch i 1 * 1 PAAR
Lieferant: ATLAS - the shoe company