Natriumthiosulfat 0,1% aqueous solution Microbiology
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
AX011168EA
178
EUR
AX011168
Natriumthiosulfat 0,1% aqueous solution Microbiology
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |