Wasser, gereinigt, steril

Lieferant: VWR Chemicals

AX021376EA 134 EUR
AX021376
Wasser, gereinigt, steril
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aspect Limpid
Volume (ml) 90 ± 1,8 ml
Membrane filtration according to PE 2.6.1 Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR