VWR® Contact Plates, Blister
Lieferant: VWR Chemicals
AX061101EA 137 EUR
AX061101 AX061102 AX061104 AX061105
VWR® Contact Plates, Blister
Medien für die Mikrobiologie Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Die Produkte werden aus Medien von höchster Qualität hergestellt. Sie werden gezielt ausgewählt und entsprechen der ISO 11 133 (Lebensmittelmikrobiologie) und T 90 461 (Wasserqualität). Die Herstellung erfolgt in einer Produktionsumgebung nach GMP und nach den modernsten Herstellungsprozessen, mit strengen Qualitätskontrollen durch qualifizierte Mikrobiologen.
  • Unter Reinraumbedingungen verpackt, um Kontaminationen zu verhindern
  • Lagerung bei 2 - 8 °C
  • Hergestellt gemäß Spezifikationen der verschiedenen Pharmakopöen und ISO-Vorschriften