N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, Cerilliant® zur GC-Derivatisierung, analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA+TMCS (99:1)
B-023-10X1ML
B-023-10X1MLEA
120
EUR
B-023-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, Cerilliant® zur GC-Derivatisierung, analytischer Standard, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Molecular Weight: 257,40 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 UN: 2920 ADR: 8(3),II |