Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B0904-25G B0904-5G
B0904-25GEA 570 EUR
B0904-25G B0904-5G
Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Fuchsin basisch
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR